Läs mer
Tivozanib, MedChemExpress
Beskrivning
Tivozanib (AV-951
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tivozanib |
| CAS | 475108-18-0 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19ClN4O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AV-951 KRN951 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C=C1Cl)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC4=NOC(C)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.86 |
| Visa mer |