Läs mer
Tixocortol 21-Pivalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tixocortol 21-Pivalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O5S/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h12,17-19,21,28,31H,6-11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 462.244 |
| Procent renhet | >95% |