Läs mer
Tixocortol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tixocortol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4S/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-26)20(15,2)10-16(23)18(14)19/h9,14-16,18,23,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 378.1865 |