Läs mer
Tizanidinhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328570
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328570 1 ml
1 options
Produktkod. 30328570 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17587600AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tizanidine hydrochloride
CAS 64461-82-1
Analyt- eller komponentnamn Tizanidine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 Cl N5 S . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex
InChI formel InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
LEDER Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
IUPAC-namn 5-kloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-bensotiadizol-4-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 290.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 288,9956 g/mol