Läs mer
Tizanidinhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tizanidine hydrochloride |
| CAS | 64461-82-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tizanidine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H8 Cl N5 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine monohydrochloride, 5-Chloro-4-(2-imidazolin-2-ylamino)-2,1,3-benzothiadiazole hydrochloride, AB 021, AN 021, DS 103-282, Sirdalud, Ternelin, Tizan, Tizanidine Hydrochloride, Tizpa, Zanaflex |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3 |
| Visa mer |