Läs mer
Tizanidinhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 17790679 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17790679 25 g
17780679 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17790679 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tizanidinhydroklorid
CAS 64461-82-1
Synonym 5-klor-4-[(4,5-dihydro-lH-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-bensotiadiazolhydroklorid
Kvantitet 25 g
Löslighet Löslig vattenlösning
Smältpunkt 280 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till ljusbrunt
Renhet ≥97,5 %