Läs mer
Tizaterkib, MedChemExpress
Beskrivning
Tizaterkib (AZD0364) is a potent and selective ERK2 inhibitor extracted from patent WO2017080979A1, compound example 18, has an IC50 of 0.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tizaterkib |
| CAS | 2097416-76-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24F2N8O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | AZD0364 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| LEDER | O=C1C2=NC(C3=NC(NC4=CC=NN4C)=NC=C3C)=CN2C[C@H](COC)N1CC5=CC=C(F)C(F)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.5 |
| Visa mer |