Läs mer
Tizoxanide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tizoxanide-d4 |
| CAS | 1246817-56-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H3D4N3O4S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide-d4, NSC 697856-d4, TIZ-d4, Desacetylnitazoxanide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | OC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O |
| IUPAC-namn | [2,3,4,5-tetradeuterio-6-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.27 |
| Visa mer |