Läs mer
Tizoxanide Sulfate Ester Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tizoxanide Sulfate Ester Sodium Salt |
| Molekylformel | C10H6N3O7S2.xNa |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O7S2.Na/c14-9(12-10-11-5-8(21-10)13(15)16)6-3-1-2-4-7(6)20-22(17,18)19;/h1-5H,(H,11,12,14)(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1OS(=O)([O-])=O)NC2=NC=C(S2)[N+]([O-])=O.[xNa] |
| IUPAC-namn | sodium 2-((5-nitrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.28 |
| Formel vikt | 366.9545 |