Läs mer
Tocris Bioscience™ TL 13-12
Beskrivning
Selective anaplastic lymphoma kinase (ALK) degrader (DC50 values are 10 and 180 nM in H3122 and Karpas 299 cells, respectively). Comprises the cereblon E3 ligase ligand Pomalidomide (Cat. No. 6302), conjugated to an ALK inhibitor. Inhibits proliferation of ALK-positive cancer cell lines. Exhibits higher selectivity for ALK over Aurora A kinase compared with TL 13 -112 (Cat.No. 6745). Maximum degradation is exhibited at 16 h.
Negative control TL 13-22 (Cat. No. 6747) also available.
Negative control TL 13-22 (Cat. No. 6747) also available.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)acetamide |
| CAS | 2229037-04-9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C45H53ClN10O10S |
| Formel vikt | 961.48 |
| Renhet | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.