Läs mer
Tocris Bioscience™ TL4-12
Beskrivning
TL4-12 is a potent MAP4K2 (GCK) inhibitor (IC50 = 37 nM). Exhibits >70-fold selectivity for MAP4K2 over TAK1 (IC50 = 2.7 μM for TAK1). Inhibits IL-1 and TGFβ-induced p38 MAPK phosphorylation, in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-3-[[6-(methylamino)-4-pyrimidinyl]oxy]-N-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| CAS | 1620820-12-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C25H27F3N6O2 |
| Renhet | 98% |