Läs mer
MilliporeSigma™ TLC and HPTLC GLP Plates, Glass Backed
Produktkod. 15844600
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Typ:
HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Partikelstorlek:
5 to 6 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Typ Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15844600 10 x 10 cm HPTLC GLP Silica Gel 60 F254 5 to 6 μm Paket med 25
1 options
Produktkod. 15844600 Leverantör MilliporeSigma™ Leverantörsnummer 1055640001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For thin layer chromatography applications.
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stödmaterial Glass
Material Silica 60
Partikelstorlek 5 to 6 μm
Porstorlek 60 Å
Kvantitet 25 Plates
Typ HPTLC GLP Silica Gel 60 F254
Fluorescerande indikator F254
För användning med (applikation) GLP Applications
Sorbent Silica Gel 60 F254
Tjocklek (metrisk) 150 to 200 μm
Mått (L x B) 10 x 10 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm