Läs mer
Cole-Parmer™ Tunnskiktskromatografi (TLC ) Tallrikhållare, 25 tallrikar
Produktkod. 12379389 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
12379389 Varje
1 options
Produktkod. 12379389 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3410560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1305.88 SEK / Paket med 1
    Save 239.12 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Plastkonstruktion motstår vanliga TLC lösningsmedel.
Håll upp till 25 TLC tallrikar av alla storlekar. Nedre spår lutar mot bakre vertikala stödspår.
Specifikationer
Beskrivning Tunnskiktskromatografi (TLC ) Tallrikhållare, 25 tallrikar