Läs mer
MilliporeSigma™ TLC Silica Gel 60 Plate with F254 Coating
Beskrivning
- Combination of silica gel 60, addition of polymeric binder
- Adherent hard surface that will not crack or blister
- Size: 10 x 20cm
Specifikationer
Specifikationer
| Stödmaterial | Aluminum Support |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 Units/Pk. |
| Typ | Silica Gel |
| För användning med (applikation) | Thin Layer Chromatography |
| Förvaringskrav | Room temperature |