Läs mer
Macherey-Nagel™ TLC Samtidig utvecklingskammare
Produktkod. 12374613 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Håller:
2
5
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
12374613 2 1 uppsättning
10486471 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12374613 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 814018
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Utveckla flera TLC tallrikar samtidigt. TLC Samtidigt framkallande kammare kommer med ett val av rum för antingen 2 eller 5 plattor.
Utveckla flera TLC tallrikar samtidigt. TLC Samtidigt framkallande kammare kommer med ett val av rum för antingen 2 eller 5 plattor.
  • Tillbehör till TLC
  • Kammare är tjockväggiga
  • Tank i klarglas
  • Kraftigt slipat glaslock
Specifikationer
Kvantitet 1 Pk.
Typ TLC Samtidig utvecklingskammare
För användning med (applikation) För 2 tallrikar 10 x 10 cm
Håller 2