missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TLE2 Antibody (OTI5A6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30154458
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30154458 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30154458 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP274531CL1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TLE2 Monoclonal antibody specifically detects TLE2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TLE2
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI5A6
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias enhancer of split groucho 2, ESG, ESG2Enhancer of split groucho-like protein 2, FLJ41188, GRG2, transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 2
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TLE2(NP_003251) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7089
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.