Läs mer
TLK117, MedChemExpress
Beskrivning
TLK117, the active metabolite of TLK199, selective inhibits Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with a Ki of 0.4 μM for GSTP. TLK117 also competitively inhibits glyoxalase I with a Ki of 0.56 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TLK117 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 152684-53-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N3O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | TER117 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (316.76 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |