Läs mer
Novus Biologicals™ TLR (Cell Surface) Screening Antibody Pack
Produktkod. 18174415 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
6 Vials
Produktkod. Kvantitet
18174415 6 Vials
1 options
Produktkod. 18174415 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP225086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2)
  • 2.NB100-56563: TLR1 Antibody
  • 3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1)
  • 4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1)
  • 5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5)
  • 6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2)
For Research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TLR (Cell Surface) Screening
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dot Blot, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular)
Immunogen TLR1: 25 ug: WB, Flow: H, M, R: Purified TLR2: 25 ug: WB, Flow, IP, IF/ICC: H, D: Purified TLR4: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, R: Purified TLR5: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, D: Purified TLR6: 25 ug: Flow, IHC: H: Purified TLR10: 25 ug: Flow: H: Purified WB:Western Blot IHC:Immunohistochemistry IP:Immunoprecipitation IF/ICC:Immunofluorescence/Immunocytochemistry D:Dog H:Human M:Mouse Mk:Monkey R:Rat
Kvantitet 6 Vials
Inkluderar 1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2)
2.NB100-56563: TLR1 Antibody
3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1)
4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1)
5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5)
6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2)
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.