missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TLR11 Antibody (786404), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB7640J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TLR11 Monoclonal antibody specifically detects TLR11 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Specifikationer
| TLR11 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 786404 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| hgnc31753, Toll like receptor 11 | |
| E. coli-derived recombinant mouse TLR11, Thr209-Gln325, Accession # Q6R5P0 | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 442887 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering