Läs mer
TLR2-IN-C29, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene)amino)-2-methylbenzoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.H2O4S/c1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 335.104 |