Läs mer
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610138 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18610138 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18610138 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308732PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TLR4
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona TLR4/3895R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7099
Målarter Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus