Läs mer
Novus Biologicals™ TLR4 Inhibitor Peptide Set
Produktkod. 18710534 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Produktkod. Kvantitet
18710534 2 injektionsflaskor
1 options
Produktkod. 18710534 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226244
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applications: Flow Cytometry, Functional, In vitro assay, Binding Inhibition, Block/Neutralize
  • Consists of 11 amino acid (KYSFKLILAEY) inhibitory sequence, derived from A46 vaccinia virus protein, linked to 9R (RRRRRRRRR) homopolymer delivery sequence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 2 injektionsflaskor
For Research Use Only