Läs mer
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16480257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480257 50 mg 50mg
16476617 5 mg -
16472896 25 mg 25mg
16443898 10 mg -
16434936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103698A
MedChemExpress TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride
CAS 1620278-72-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27Cl2N5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (192.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3CC4=CC=C(CN)C=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 432.39
Formel vikt 432.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation