Läs mer
TLR7 agonist 2, MedChemExpress
Produktkod. 16494836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494836 100 mg 100mg
16476507 5 mg -
16470989 1 mg -
16433788 10 mg 10mg
16430167 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103039
MedChemExpress TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
TLR7 agonist 2 is a potent and selective Toll-like Receptor 7 (TLR7) agonist with a LEC of 0.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TLR7 agonist 2
CAS 1642857-69-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N6O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (475.69 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC1=CC(COC2=C(N(CC3=NC=CC=C3)C=C4)C4=NC(N)=N2)=NO1
Molekylvikt (g/mol) 336.35
Formel vikt 336.35
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus