Läs mer
TLR8 Antibody (935166) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Produktkod. 18556899 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Unit Size:
0.1ml
Product Code. Kvantitet unitSize
18556899 0.1 mL 0.1ml
1 options
Product Code. 18556899 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB8999J
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
TLR8 Monoclonal antibody specifically detects TLR8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen TLR8
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 935166
Konjugera Janelia Fluor 646
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD288, CD288 antigen, MGC119599, MGC119600, toll-like receptor 8
Värd art Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TLR8, Glu27-Thr827, Accession # Q9NR97
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cytokine Research, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51311
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b