Läs mer
TLR9 Antibody (980914), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB36582MFV500
4840.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18516359
  • 5640.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TLR9 Monoclonal antibody specifically detects TLR9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TLR9
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
54106
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
980914
Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD289, CD289 antigen, toll-like receptor 9
Human TLR9 synthetic peptide, Accession # Q9NR96
RUO
Primary
Human
IgG1