Läs mer
Brady™ TLS2200™ Portable Printer Accessories
Inkluderar:
Batteriladdare
Rengöringskit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Printer cleaning kits provide an easy solution for keeping your printer in top condition, For use in cleaning the TLS 2200™ and BMP™61 Label Printers, includes printer cleaning cards and swabs
- Printer Battery - can be run while battery is charging
- AC Adaptor - for use with BMP™71, TLS 2200™ and HandiMark™ Label Printers, power supply formatted for North America
Certifikat
FCC Class A approved.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Printer Kit |
| Färg | Black |
| Visningstyp | None |
| För användning med (utrustning) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Längd (engelska) | 11 in. |
| Bredd (engelska) | 3.95 in. |
| Längd (metrisk) | 27.94 cm |
| Höjd (engelska) | 0.6 in. |
| Höjd (metrisk) | 1.52 cm |
| Visa mer |