Läs mer
TM-25659, MedChemExpress
Beskrivning
TM-25659 is a transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) modulator. Anti-osteoporotic and anti-obesity activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TM-25659 |
| CAS | 260553-97-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H28N8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 135 mg/mL (269.68 mM) |
| LEDER | CC1=C(C2=CC=CN=C2)C=C3C(N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(CCCC)=N3)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.6 |
| Formel vikt | 500.6 |
| Visa mer |