Läs mer
R&D Systems™ TM 5275 sodium salt
Beskrivning
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Molekylformel | C28H27ClN3NaO5 |
| Formel vikt | 543.97 |
| Renhet | >98% |