Läs mer
TM-N1324, MedChemExpress
Beskrivning
TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | TM-N1324 |
| CAS | 1144477-35-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13ClFN7O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.22 mg/mL (30.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1CC(C2=CC=C(F)C=C2Cl)C3=C(N(C4=C5N=CNC5=NC=N4)N=C3C)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.79 |
| Formel vikt | 397.79 |
| Show More |