Läs mer
TM5275 sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16493018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493018 10 mg
16475757 5 mg
16474326 100 mg
16469586 50 mg
16432586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100447
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TM5275 sodium
Fysisk form Powder
CAS 1103926-82-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27ClN3NaO5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 543.97
Formel vikt 543.97
Procent renhet 98.82%