Läs mer
MedChemExpress TMA-DPH
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.62 g/mol |
| CAS | 115534-33-3 |