Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, flytande substrat
Produktkod. 10499081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Substratmängd:
30mL
100mL
Förpackningsstorlek:
100ml
30ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Substratmängd Förpackningsstorlek
10499081 100mL 100ml
10215861 30mL 30ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10499081 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1468.89 SEK
    1318.65 SEK / 100ml
    Save 150.24 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Klart
Form Vätska
Kvantitet 100mL
Typ av substrat TMB-substrat
Förpackning Glasflaska
Förvaringskrav 4 °C
Substratmängd 100mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.