Läs mer
Invitrogen™ TMB ELISA Buffertsats, PeproTech®
Produktkod. 17882035
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17882035 1 Kit
1 options
Produktkod. 17882035 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 900T00
 Begränsad artikel
I lager
Detta kit innehåller nyckelkomponenterna som krävs för analysen av 10 Sandwich ELISA tallrikar. Den har tagits fram speciellt för att användas tillsammans med PeproTechs standard TMB ELISA Utvecklingssatser.
  • Innehåller de nyckelkomponenter som krävs för analys av tio sandwich ELISA tallrikar
  • Speciellt framtagen för att användas tillsammans med PeproTech standard TMB ELISA utvecklingssatser.
Inkluderade lösningar och material:
  • PBS
  • Tvättbuffert
  • Blockerande buffert
  • Spädningsmedel
  • TMB flytande substrat
  • ELISA mikroplattor
  • Tätningsfilm
  • Stoppa lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Buffert
Kvantitet 1 Kit
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje PeproTech
Typ av substrat TMB, HRP
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TMB ELISA Buffer Kit, PeproTech
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).