Läs mer
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity), 1000 mL
Produktkod. 32120004 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Produktkod. Kvantitet
32120004 1000 mL
1 options
Produktkod. 32120004 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1715221000mL
 Begränsad artikel
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Specifikationer
Produkttyp ELISA Substrate
Kvantitet 1000 mL
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), ELISA
Innehåll och lagring Store in the dark