Läs mer
Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate), 1000 mL
Produktkod. 32108454 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Produktkod. Kvantitet
32108454 1000 mL
1 options
Produktkod. 32108454 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab1715261000mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Specifikationer
Produkttyp ELISA Substrate
Kvantitet 1000 mL
För användning med (applikation) ELISA, Immunohistochemistry (IHC)
Innehåll och lagring Store in the dark