Läs mer
MedChemExpress TMB-PS
Produktkod. 16411589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411589 1 g
1 options
Produktkod. 16411589 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15931
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TMB-PS(102062-36-2) is N-(3-sulfopropyl)-3,3',5,5'-tetramenthylbenzidine sodium salt; White - pale yellow crystalline powder, soluble in water, can be used under neutral, acidic and alkaline conditions.
Specifications
Kvantitet 1 g
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Löslighet DMSO : ≥ 35 mg/mL (96.55 mM)
Frakt skick Room temperature
CAS 102062-36-2
Molekylvikt (g/mol) 362.49 g/mol
Synonym TMBZ-PS