Beskrivning
- Species Reactivity: Species independent
- Storage: Store in the dark
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Substrate |
| Kvantitet | 120 mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Store in the dark |