Läs mer
TMC353121, MedChemExpress
Produktkod. 16494388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494388 10 mg
16427117 5 mg
16400717 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11097
MedChemExpress TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.
TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TMC353121
CAS 857066-90-1
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H42N6O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (89.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C)N=C1CN2C3=CC(CNC4=CC(C)=CC=C4CCCO)=CC=C3N=C2NCCCN5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 558.71
Formel vikt 558.71
Procent renhet 97.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.