Läs mer
TMC647055 Choline salt, MedChemExpress
Beskrivning
TMC647055 choline salt is a cell-permeating, selective HCV NS5B inhibitor, eliciting a mean IC50 of 34 nM, as assessed in the RdRp primer-dependent transcription assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TMC647055 Choline salt |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H53N5O8S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (59.07 mM) |
| LEDER | OCC[N+](C)(C)C.COC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C4CCCCC4)C5=CC=C(C6=O)C=C5N3CC(C(N(C)CCOCCN(S(N6)(=O)=O)C)=O)=C2.[OH-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 727.91 |
| Formel vikt | 727.91 |
| Procent renhet | 98.06% |
| Visa mer |