Läs mer
Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens
Produktkod. 11562391 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11562391 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11562391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS88530
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Katalysera derivatiseringen av svårsilylerade föreningar med hjälp av Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens.
Katalysera derivatiseringen av svårsilylerade föreningar med hjälp av Thermo Scientific™ TMCS silyleringsreagens. Det är ett utmärkt komplement för att bilda TMS-etrar för GC-bestämningar. TMCS är också användbart för att framställa TMS-derivat av organiska syror.
  • Utmärkt tillsats för att bilda trimetylsilyletrar för GC-bestämningar
  • Används för att framställa TMS-derivat av organiska syror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, giftigt
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring Rumstemperatur
Kvantitet 25 g
Standardkomponenter Klorotrimetylsilan