missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TMEM169 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18038597 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18038597 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18038597 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298157DL594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM169 Polyclonal specifically detects TMEM169 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TMEM169
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 594
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp781L2456, FLJ34263, transmembrane protein 169
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM169 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92691
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.