Läs mer
TMEM184B Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Produktkod. 18409944 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18409944 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18409944 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP177143AF750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM184B Polyclonal antibody specifically detects TMEM184B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TMEM184B
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp586A1024, DKFZp686F07174, DKFZp686N1150, FM08, PSEC0108, transmembrane protein 184B
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TMEM184B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TMEM184B. Amino Acid Squence: RSHSLSGARDNEKTL
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25829
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG