Läs mer
Invitrogen™ TMEM205 Polyclonal Antibody
Produktkod. 15767451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15767451 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15767451 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA559599
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: RTTAAMWALQ TVEKERGLGG EVPGSHQGPD PYRQLREKDP KYSALRQNFF RYH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 87%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TMEM205
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen TMEM205
Genaccessionsnr. Q6UW68
Gene Alias MBC3205; MGC110858; MGC3205; TMEM205; Transmembrane protein 205; UNQ501; UNQ501/PRO1018
Gensymboler TMEM205
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human TMEM205. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99007).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 374882
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG