missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TMEM230 Antibody (OTI2C8), HRP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18174564 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18174564 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18174564 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271847H

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TMEM230 Monoclonal specifically detects TMEM230 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TMEM230
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2C8
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot
Formulering PBS with No Preservative
Gene Alias C20orf30, chromosome 20 open reading frame 30, dJ1116H23.2.1, HSPC274, hypothetical protein LOC29058, transmembrane protein 230
Gensymboler TMEM230
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human C20orf30 (NP_054864) produced in HEK293T cells.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29058.0
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.