missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TMEM33 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18425AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TMEM33 Polyclonal antibody specifically detects TMEM33 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| TMEM33 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DB83, FLJ10525, Protein DB83, SHINC3,1600019D15Rik, transmembrane protein 33 | |
| Recognizes region between residues Between Between 197 and 247.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 55161 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering