Läs mer
Novus Biologicals™ TMEM41B Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 440026 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-00527. |
| Gene Alias | KIAA0033MGC33897, MGC57262, transmembrane protein 41 B |
| Gensymbol | TMEM41B |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Autophagy, Lipid and Metabolism |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |