Läs mer
Novus Biologicals™ TMEM49 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18459879 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18459879 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18459879 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00081671T02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Autophagy, Cancer, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration
Mål TMEM49
Synonym DKFZp566I133, EPG3, TDC1, transmembrane protein 49 TMEM49, vacuole membrane protein 1
Gensymbol VMP1