Läs mer
Tocris Bioscience™ TMI 1, >98%
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000874
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30000874 10 mg
30000996 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000874 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5960/10
Adam 17 (TACE) and MMP inhibitor; orally bioavailable
Adam 17 (TACE) and MMP inhibitor (IC50 values are 3, 4.7, 6.6, 8.4, 12, 26 and 26 nM for MMP-13, MMP-2, MMP-1, ADAM 17, MMP-9, MMP-7 and MMP-14, respectively). Suppresses TNF-α production in an acute LPS-mouse model. Reduces severity score in an in vivo model of rheumatoid arthritis. Displays selective cytotoxicity to tumor cells and cancer stem cells in vitro. Induces tumor apoptosis in a breast cancer in vivo model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287403-39-8
Molekylformel C17H22N2O5S2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S)-4-[[4-(2-Butyn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Formel vikt 398.49
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 398.492
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.