Läs mer
TMIGD2 Antibody (953728), FITC, Novus Biologicals™
Produktkod. 18601784 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18601784 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18601784 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8316F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
TMIGD2 Monoclonal antibody specifically detects TMIGD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TMIGD2
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 953728
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2
Värd art Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line-derived human TMIGD2/CD28H, Met1-Gly150, Accession # Q96BF3
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126259
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b